Learn More
Bochem™ Stainless Steel Transport Basket
Marca:  Bochem™ 17306
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15395803
  • 430.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
18/10 E-Poli
600 x 400 x 150 mm
400 mm
Yes
600 mm
150 mm