Learn More
Fisherbrand™ Base per supporto
Ottieni risultati ottimali utilizzando questo supporto in acrilico testurizzato resistente agli acidi. Le basi di supporto Fisherbrand™ sono uno degli strumenti di più ampio utilizzo negli esperimenti.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.69300kg
Codice prodotto. 11548092
  • 21.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acciaio pressato rifinito in acrilico testurizzato resistente agli acidi
  • Fori filettati da 10 mm
  • Il supporto a un solo foro presenta un foro posto al centro del lato della larghezza
  • Il supporto a doppio foro ha un foro posto al centro del lato della larghezza e uno posto al centro del lato della lunghezza
Specifica
Specifica
160 x 100 mm
100 mm
Rettangolare
10 mm
1 ciascuno
160 mm
Piedistallo
160 x 100 mm (Lx W)
Acciaio pressato