Learn More
Standard Buffer Solution pH 4.01, SI Analytics™
187.60 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
60 Ampules
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium hydrogenphthalate
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.01g/cm3 |
pH | 4.01 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 60 Ampules |
Formulazione | Water, potassium hydrogenphthalate |
Odore | Odorless |
Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
Sterilità | Sterile |