Learn More
Standard Buffer Solution pH 4.01 and 6.87, SI Analytics™
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 x 30 Ampules
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium hydrogenphthalate
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01, 6.87 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2 x 30 Ampules |
| Formulazione | Water, potassium hydrogenphthalate |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |