Learn More
Standard Buffer Solution pH 7, SI Analytics™
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
60 Ampules
Dimensione della confezione:
250mL
Pezzo
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, disodium hydrogenphosphate, citric acid
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 101°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 60 Ampules |
| Formulazione | Water, disodium hydrogenphosphate, citric acid |
| Odore | Odroless |
| Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |