Learn More
Soluzione tampone standard pH 9.18
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Fiale 60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, disodium tetraborate decahydrate
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1g/cm3 |
| pH | 9.18 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 mL |
| Formulazione | Water, disodium tetraborate decahydrate |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | DURAN™ Bottle |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |