Learn More
CPC™ Standard-Volume Quick-Disconnect Inline Hose-Barb Inserts: With Straight-Through Flow
Without shut-off valve
4.15€ - 4.65€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Materiale | Min. Operating Temperature (Metric) | MaxOperatingTempMetric | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Materiale | Min. Operating Temperature (Metric) | MaxOperatingTempMetric | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11959415
|
CPC™
PLC22006 |
9.5mm | Acetal | -40°C | 82°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11939415
|
CPC™
06360-42 |
3.2mm | Buna-N Seal | -40°C | 82°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11949415
|
CPC™
06360-47 |
6.4mm | Acetal | -40°C | 82°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Flow sizes to 0.37 in. (9.5mm)
- Easy push-button or twist-off disconnection
- Chemical and corrosion resistant quick-disconnect bodies and inserts compatible with polyurethane, polyethylene, nylon, PVC, silicone and other tubing materials
- In white acetal or almond polypropylene, which can be mixed or matched for a variety of coupling types
- Type 316 stainless-steel metal parts (internal springs, valves or thumb latches)
- Ideal for use in laboratory equipment, medical and surgical instrumentation, water transfer, air systems and other applications
- Audible click is heard when coupling has been fully engaged; push-button or twist-off disconnection
- Complete coupling set requires both a body and an insert (sold separately)
- Note: Body and insert flow sizes must match, but tubing I.D. sizes can be different.
Body and insert flow sizes must match, but tubing I.D. sizes can be different.
Applications:
For use in laboratory equipment, medical and surgical instrumentation, water transfer, air systems and other applications
Specifica
120 psi |