Learn More
Abeba™ Static Control 31474 Shoes
ESD dissipative and Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 31474/44
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30000kg
Codice prodotto. 15698927
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
  • Smooth leather
  • Black in ATEX design
  • Composite toe cap
  • PU midsole
  • Metalfree penetration resistance
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3553)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
Leather
Slip-resistant
31474
Black
44
Rubber
Composite