Descrizione
- Low-maintenance
- Hot steam sterilizable
- CIP and SIP able
- SILAMID™ ref.
- Ceramic diaphragm
- VP screw plug head
Specifica
Specifica
| Materiale | Glass Shaft |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Include | Screw plug head |
| Membrana | Sphere |
| Modello | SL 81-120pHT-VP |
| Sonda | Pt 1000 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 140°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |