Learn More
SI Analytics™ SteamLine Combination Electrode with Screw Plug Head
Steam-sterilized, low-maintenance pH and redox electrode with build-in temperature sensors for applications in biotechnology, food technology, and process chemistry. SI Analytics™ SteamLine Combination Electrode with Screw Plug Head offers long term high reliability and precision.
336.00€ - 555.00€
Specifica
Giunzione Ceramic Diaphragm
Materiale S-Glass
Intervallo di pH 0 to 14
Riferimento interno Silamid™
Membrana Sphere
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10247881
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SI Analytics™
285113213
120 mm
336.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10601192
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SI Analytics™
285113254
325 mm
412.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10453502
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SI Analytics™
285113398
425 mm
555.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Our SteamLine electrodes offer long-term high reliability and precision
  • Their special construction makes their outstanding practical properties possible
  • The reference electrode with gel electrolyte is pressurized for long-term stability
  • Proven pH glass for very rapid and stable response behavior of the pH glass electrode
  • Suitable for even the hardest conditions of use, including CIP and SIP
  • Many different versions of the SteamLine sensors are available, with installation lengths of 120, 225, 325, 360 and 425 mm
  • For pH sensors you can also choose between versions with and without built-in temperature sensor, where you again have the choice between Pt100 and Pt1000 versions with VP screw heads
Specifica
Specifica
Ceramic Diaphragm
0 to 14
Sphere
12 mm
S-Glass
Silamid™
0°C to 140°C