Learn More
Brady™ Maximum Chain Security
More secure than steel cables.
162.00€ - 272.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15693537
|
Brady™
805846 |
Maximum Chain Security - 10 mm diam |
272.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15683537
|
Brady™
805845 |
Maximum Chain Security - 8 mm diam |
178.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736925
|
Brady™
805845 |
Maximum Chain Security - 8 mm diam |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11746925
|
Brady™
805846 |
Maximum Chain Security - 10 mm diam |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Supplied with a fabric sleeve which will protect paintwork and chrome from damage
Specifica
Chain | |
2 Pk. |