Learn More
Nabertherm Steel Collecting Pan
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
Larghezza (sistema metrico):
170 mm
Altezza (sistema metrico):
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Steel construction
- For use with LE 2 model furnace
- Dimensions (L x W x H): 110 x 170 x 20 mm
- Maximum Temperature: 1100°C
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Protects the furnace and provides easy loading |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |