Learn More
asecos™ Steel Grid Storage Level
The Steel Grid Storage Level provides an additional storage level.
86.92€ - 131.44€
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17836376
|
asecos™
27877 |
8 kg | 400.00 mm |
87.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17876366
|
asecos™
27885 |
8 kg | 600.00 mm |
131.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17836366
|
asecos™
27878 |
11 kg | 600.00 mm |
104.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17886396
|
asecos™
27880 |
12 kg | 600.00 mm |
93.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17846536
|
asecos™
27879 |
14 kg | 400.00 mm |
86.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Incl. reinforcing traverses and locking pins
- Galvanised steel
Specifica
Acciaio | |
Storage Level |