Learn More
Bochem™ Stativo in acciaio
A norma DIN 12892
Marca: Bochem™ 5033
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Steel
- Manufactured according to DIN 12892
- M10 thread
- One adjustable foot
- Varnished
Specifica
Acciaio | |
300 mm | |
Filettatura M 10 | |
M10 | |
1 ciascuno |
6 mm | |
150 mm | |
Base del supporto | |
Verde | |
2.2 kg |