Learn More
CleanSpace™ Technology Cassa del filtro della valvola di espirazione Steri-Plus (riutilizzabile) per il controllo della sorgente
Il filtro e la custodia per valvola di espirazione CleanSpace Steri-Plus è compatibile con le semimaschere CleanSpace. La custodia del filtro della valvola di espirazione Steri-Plus è riutilizzabile. Il filtro monouso con valvola di espirazione è disponibile in una confezione da 20.
Marca: CleanSpace™ Technology CS3038
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Descrizione
Il primo filtro con valvola di espirazione per respiratore motorizzato al mondo per il controllo della sorgente. Sviluppato per filtrare l'aria espirata da chi lo indossa e di conseguenza protegge chi non indossa un sistema di protezione delle vie respiratorie.
- Efficienza di filtrazione 97% per particelle di 0,3 m e oltre.
- Approvato per l'uso con i respiratori CleanSpace e le semimaschere CleanSpace.
- La custodia riutilizzabile è compatibile con i protocolli standard di disinfezione/sterilizzazione.
- Facile da montare. Facile da pulire.
- Conveniente.
- Approvato NIOSH e marchio CE.
- Adatto per l'uso in ambienti per la cura dei pazienti e camere bianche di laboratorio/farmaceutiche.
- Fornisce un controllo affidabile della sorgente per i respiratori CleanSpace se utilizzati con la semimaschera.
- PARTI STERI-PLUS: La custodia del filtro della valvola di espirazione (CS3038) – custodia esterna in policarbonato e custodia interna in ABS, riutilizzabile. Il materiale filtrante della valvola di espirazione (CS3039) è elettrostatico in tessuto non tessuto.
Specifica
Blue, Gray | |
ABS, Polycarbonate | |
Attaches to Exterior of Facemask | |
CleanSpace™ PAPR and Mask | |
Yes | |
Non-sterile | |
33 cm | |
10 cm | |
20 cm | |
70.5 g |
Reusable | |
Valve Filter Case | |
Source Control | |
Reusable Case Only | |
CS3038 | |
13 in. | |
3.93 in. | |
7.9 in. | |
2.5 oz. |