Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento PROMO
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
Marca:  Fisherbrand™
103.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21936" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.02300kg
Codice prodotto. 11899650
  • 140.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The high-contrast black markings make the volumes easier to read, for improved optical clarity. Manufactured with optically clear polystyrene for accurate measurement. Fisherbrand™ Sterile Polystyrene Disposable Serological Pipets with Magnifier Stripe reduce reading errors and are designed for tissue culture work.
  • Color coded magnifier stripe runs lengthwise along pipet, making meniscus obvious at arm's length — reducing reading errors
  • Sterile and nonwettable pipets
  • Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
  • 1, 2, 5, 10, 25, and 50mL pipets have ascending and descending graduations
  • Improved tip design on 25 and 50mL pipets increases the effect of surface tension to minimize dripping
  • Color coding on each pipet and on inner bags for multipack pipets make it easy to spot the size needed
  • Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
  • Cotton plugged
Specifica
Specifica
Per erogazione/sfiato
Polistirene
Yes
2.5 ml
±0.1 ml
0.16 oz.
5 ml
Apirogene, USP XXII, test su endotossine batteriche USP XXII (85)
Sterile
0.1 ml
50/Pk., 500/Cs.
Sfuse
Blu
Pipette sierologiche