Learn More
Fisherbrand™ Puntali per erogatore
Puntali per erogazione robusti, stabili e di lunga durata, per diverse marche di pipettatori. Per l'erogazione di fluidi con elevata viscosità e tensione di vapore.
Marca: Fisherbrand™
56.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21895" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55800kg
Descrizione
- These disposable tips are suitable for the following multiple dispensers:
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Specifica
50 mL | |
ISO 8655 | |
Dispenser Tip | |
Polypropylene |
Sterile | |
For dispensing of fluids with high viscosity, high vapor pressure | |
Single-use |