Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Flat Bottom Screw Cap Culture Tubes, Without Caps
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette per colture a fondo piatto in vetro borosilicato Corning™ PYREX™ PYREX™ sono progettate per colture di tessuti e attività batteriologiche generiche.
Marca: Corning™ 99448-16
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.62250kg
Descrizione
Tube has flat bottom and comes without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
Specifica
Filettato | |
125 mm | |
Sì | |
Nessuno | |
15-415 | |
Sì | |
16 mm | |
Culture Tube |
17 ml | |
Vetro borosilicato | |
Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali | |
Sfusi | |
Non-sterile | |
No | |
Senza |