Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Flat Bottom Screw Cap Culture Tubes, Without Caps
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette per colture a fondo piatto in vetro borosilicato Corning™ PYREX™ PYREX™ sono progettate per colture di tessuti e attività batteriologiche generiche.
Marca: Corning™ 99448-19
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.40000kg
Descrizione
Tube has flat bottom and comes without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
Specifica
Threaded | |
145 mm | |
Yes | |
None | |
18-415 | |
Autoclavable | |
20 mm | |
Culture Tube |
29.5 mL | |
Borosilicate Glass | |
Ideal for use with samples sensitive to leaching from Plastic tubes | |
Bulk | |
Non-sterile | |
No | |
Not Included |