Learn More
Merck Reinforced Membrane Filters
Contain no asbestos or fiberglass; made from non-shedding materials.
Marca:  Merck RW0309000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 10052233
  • 206.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Reinforced prefilter membranes can be used to remove contaminants from a variety of liquids and gases. The filters have a high dirt-holding capacity and a low pressure drop, which makes them ideally suited for reducing contaminant levels in advance of sterilizing-grade filters. Unlike traditional prefilter materials that contain asbestos or fiberglass, our reinforced prefilter membranes are made from non-shedding materials. These filters retain contaminants on the surface of the cellulose membrane.
Features & Benefits:
  • Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
  • Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications: Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Specifica
Specifica
Autoclavable
Screen Filter
0.45 µm
Sterile
Submicron clarification, prefiltration for 0.2 to 0.45 µm filters
Hydrophilic
158°F
0.007 in.
Filter Membranes
3.5 in.
9 cm
White
Polymers of Cellulose Ester
0.5 μm
50 mL/min/ cm2
RW03
Plain
70°C
200 µm
Hydrophilic
9 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • X100 Prefilter RW03 90mm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose