Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler is a hygienic, single use device that has been specially designed to take samples through the side of the sack.
Marca:  Sampling Systems™ 8085N-100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.31600kg
Codice prodotto. 15839461
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
Specifica
Specifica
HDPE
Non-sterile
400 mm
14 mm