Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Stirrers with PTFE Blade and Journal
Stirrer made of precision calibrated glass tube
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 06315015
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11586854
  • 113.42€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ground and polished bearing surface
  • Shaft diameter: 10 mm
  • Journal: diameter 8 mm x length 40 mm
  • With snap-fastener for replacement of PTFE blades
  • Blade: PTFE (punched)
  • Shaft made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
Blade 115 x 4 x 25 mm
Bore no. 6, diameter 7 mm
DURAN™ Tubing
515 mm
PTFE blade and journal