Learn More
Buerkle™ Fascetta serratubo Stop-It
Regulate the flow of liquids and gasses with these hose clips. Buerkle™ Easy-Click™ Closure features a knurled screw for stepless, delicate flow regulation or complete stop of the flow. The closure compresses the hose over a wide area against the steel hook to prevent damage to the hose.
Marca: Buerkle™ 8619-0205
6.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04050kg
Descrizione
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.Specifica
Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up | |
Tubi flessibili con diam. esterno di 15 mm | |
50/Scale | |
20 mm | |
160 °C |
PVDF, acciaio, zincato | |
Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas | |
20 mm | |
Blu |