Learn More
Eppendorf™ Scatole per conservazione
Per scegliere le combinazioni di scatole ottimali per le singole esigenze di conservazione. Le scatole Eppendorf™ consentono la conservazione sicura delle provette per campioni risparmiando spazio. Scelta di provette da 0.5 ml a da 50 ml.
22.60€ - 46.00€
Specifica
Product Type | Storage Box |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Sovrapponibile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15690187
|
Eppendorf™
0030140516 |
81 Cryogenic Tubes (1 to 2 mL) with Screw Cap |
32.55€
pezzi 3 |
|
|||||
15642647
|
Eppendorf™
0030140508 |
100 Cryogenic Tubes with Internal Threads |
31.75€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15652647
|
Eppendorf™
0030140540 |
81 Cryogenic Tubes (3 mL) with Screw Cap |
22.60€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15662647
|
Eppendorf™
0030140567 |
81 Cryogenic Tubes (4 to 5 mL) with Screw Cap |
23.35€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15601734
|
Eppendorf™
0030140532 |
Provette (5 ml) |
46.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690645
|
Eppendorf™
0030140524 |
64 Tubes (1 to 2 mL) |
32.55€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15692647
|
Eppendorf™
0030140613 |
25 Tubes (5 mL) with Screw Cap |
23.35€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15672647
|
Eppendorf™
0030140583 |
25 Tubes (15 mL) |
23.95€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15682647
|
Eppendorf™
0030140591 |
9 Tubes (50 mL), 4 Tubes (15 mL) |
23.95€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16376485
|
Eppendorf™
0030140729 |
9 Tubes (25 mL) |
24.30€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Caratteristiche:- Combinazione di opzioni flessibili e ottimizzate per le scatole nei diversi formati
- Il prodotto mantiene la propria forma a una temperatura di congelamento di -86 °C per la conservazione dei campioni o in autoclave per 20 minuti a 121 °C per la sterilizzazione
- Codice alfanumerico individuale applicato mediante etichettatura laser a ciascuna posizione dei campioni
- Errori di assegnazione ridotti al minimo
- Leggibilità a elevato contrasto
- Forma permanente
- Cinque etichette di iscrizione supplementari sul coperchio per consentire etichettature specifiche degli operatori
- Compatibilità con tutti i formati comunemente utilizzati: provette criogeniche, provette per microcentrifuga, provette coniche da 15 e 50 ml e altri vasi da laboratorio
- Scatole di provette coniche da 15 ml e 50 ml con feritoie di ventilazione per il congelamento uniforme
- Previene danni o rotture delle provette, spesso osservati durante il congelamento di provette lunghe in scatole chiuse
- Prodotto compatibile con tutti i più comuni sistemi di rack per congelamento e con le diverse varianti di griglie interne
Specifica
Storage Box | |
Polypropylene | |
Yes |