Learn More
Buerkle™ LDPE Lid for Round Shaped Containers
Buerkle™ LDPE Lid for Round Shaped Containers is the perfect solution to cover various sizes of round shaped containers.
Marca: Buerkle™ 3490-2001
154.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Descrizione
- LDPE
- Lid for round shaped container
Specifica
Lid | |
LDPE | |
200 L Round Container |
Transparent | |
Lid |