Learn More
Cytiva Strip Holder
Marca:  Cytiva 80-6417-06
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Codice prodotto. 10783647
  • 585.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ettan IPGphor 3 IEF System 110 mm
Strip holder
6 x Strip holder; 6 x Strip holder cover; 1 x 60 mL Strip holder cleaning solution
11 cm