Learn More
Strontium for AAS 10g/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12903375 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12903375
Marca: Fisher Chemical C 156 100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
Imballaggio Bottle
CAS 7440-24-6
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Sr
Concentrazione 10 g/L ±0.02 g/L
Numero UN 1760
InChI Key CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Tipo Single-element Concentrated Standard Solution
SMILES [Sr]
IUPAC Name strontium
Solvent or Matrix 5% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:33324
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Strontium (Sr) 10000mg/l in HNO3 5%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .