Learn More
Cole-Parmer™ Accessories for Cole-Parmer™ MP-100, MP-200, MP-400, and MP-800 Series Melting Point Apparatuses
Accessories for your Cole-Parmer™ MP-100, MP-200, MP-400, or MP-800 Series Melting Point Apparatus.
24.85€ - 720.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SMP10 and SMP20 Digital Melting Point Apparatus |
---|---|
Quantità confezione | 100 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12078523
|
Cole-Parmer™
03013-65 |
Closed Glass Melting Tubes |
45.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12058523
|
Cole-Parmer™
03013-64 |
Glass melting tubes, closed at one end, pack of 100 |
30.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12048523
|
Cole-Parmer™
03013-63 |
Open-ended Glass Melting Tubes |
24.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11933739
|
Cole-Parmer™
03012-99 |
External Printer |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12068523
|
Cole-Parmer™
03013-62 |
Replacement Thermometer |
58.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Glass Tubes.
- For MP-100, MP-200, MP-400, and MP-800 Digital Melting Point Apparatus.
- Ideal for educational use.
- Available in packs of 100.
Specifica
SMP10 and SMP20 Digital Melting Point Apparatus | |
100 Pk. |