Learn More
Techne™ Half-skirted 96-well PCR Plate
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Semi-skirted
- Low profile
- Clear
- Ideal for automation or robotic use
- 96-wells
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Product Type | 96-well PCR Plate |
| Skirt Style | Half |
| No. of Wells | 96 |
| N. per confezione | 25 |
| Profilo | Low |
| Quantità | 25 Pk. |