Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore a scuotimento orbitale SSM1 Stuart™
Movimento circolare uniforme e regolare con un'orbita di 16mm. L'agitatore orbitale Bibby Scientific™ Stuart™ viene fornito con un tappetino antiscivolo in grado di contenere fino a quattro piastre multipozzetto o schede diagnostiche.
Marca: Cole-Parmer™ 51900-20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.98500kg
Descrizione
Modello SSM1 L'agitatore compatto SSM1 offre un movimento circolare uniforme e regolare con un'orbita di 16 mm. Fornito con un tappetino antiscivolo in grado di accomodare fino a quattro piastre multipozzetto o schede diagnostiche. L'azione di agitazione è ideale per campioni da 0.5 a 5 ml, contenuti in piastre multipozzetto, piastre e piastre di Petri. L'agitatore può essere utilizzato in incubatori e camere ambientali (fino a 40°C e 80% di umidità). In alternativa, è disponibile un sistema di supporto accessorio in grado di accomodare diversi recipienti, tra cui fiasche, flaconi o becher, tramite quattro ancorette di fissaggio in gomma. In tal modo, l'agitatore SSM1 si trasforma in un miniagitatore a piattaforma estremamente efficace in grado di alloggiare fino a 4 flaconi o fiasche di Erlenmeyer da 250 ml, 2 da 500 ml o 1 da 1000 ml. Tali recipienti di grandi dimensioni vengono sostenuti dalle ancorette in gomma. Il sistema di supporto flessibile offre la possibilità di utilizzare diverse combinazioni di recipienti, per la massima versatilità. La velocità è variabile da 30 a 300 giri/min. Una volta impostata sul display digitale, la velocità di agitazione viene mantenuta in modo efficace anche per lunghi periodi di tempo. I tempi di agitazione possono essere impostati per 1 - 999 minuti sul timer digitale incorporato; in alternativa l'unità può essere impostata per il funzionamento continuo.Modello SSL1: Il modello SSL1 vanta tutte le caratteristiche del modello SSM1 ma è di dimensioni maggiori. Il modello SSL1 viene inoltre fornito completo di sistema di supporto al posto del tappetino antiscivolo, per posizionare comodamente le fiasche. La piattaforma di supporto è dotata di quattro ancorette di fissaggio orizzontali in gomma con maniglie a sgancio rapido. Possono essere regolate con semplicità sia verticalmente che orizzontalmente in modo da poter posizionare la maggior parte dei tipi e formati di recipienti, tra cui fiasche, flaconi o becher (ad esempio, possono accomodare 12 flaconi o fiasche di Erlenmeyer da 250 ml, 9 da 500 ml, 6 da 1000 ml o 2 da 2000 ml). Il vantaggio principale del sistema di supporto consiste nel poter posizionare recipienti di vari formati, necessità comune quando in laboratorio gli agitatori vengono utilizzati contemporaneamente da diversi utenti.
- Agitazione orbitale uniforme
- L'orbita di 16 mm è ideale per campioni di grandi dimensioni, ad esempio piastre multipozzetto
- Timer digitale incorporato
- Controllo variabile della velocità fino a 300 giri/min.
- Tappetino antiscivolo in dotazione per piastre multipozzetto e così via
- Sistema di supporto per fiasche e flaconi, regolabili per la maggior parte di formati e tipi di recipienti, tra cui fiasche, flaconi o becher (ad esempio, possono accomodare 12 flaconi o fiasche di Erlenmeyer da 250ml, 9 da 500 ml, 6 da 1000 ml o 2 da 2000 ml).
Specifica
16 mm | |
30 - 300 RPM | |
4 - +40 °C | |
Agitatore orbitale | |
300 mm | |
240 mm | |
SSM1 |
3 kg | |
230 V, 50 Hz, 50 W | |
Smaller vessels | |
50 Hz | |
140 mm | |
5 kg |