Learn More
Techne™ Stuart™ Skirted 96-well PCR Plates
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Fully skirted to reduce distortion and promote stability
- Available in Black, Clear and White
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Product Type | 96-well PCR Plate |
| No. of Wells | 96 |
| N. per confezione | 25 |
| Profilo | Low |
| Quantità | 25 Pk. |