Learn More
STXBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | STXBP1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.43 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16890115
|
Proteintech
20562-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16880115
|
Proteintech
20562-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The antibody is specific to STXBP1.
This gene encodes a syntaxin-binding protein. The encoded protein appears to play a role in release of neurotransmitters via regulation of syntaxin, a transmembrane attachment protein receptor. Mutations in this gene have been associated with infantile epileptic encephalopathy-4. Alternatively spliced transcript variants have been described.Specifica
| STXBP1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| O08599, P61764, P61765 | |
| 20910, 25558, 6812 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| STXBP1 |
| 0.43 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| EIEE4, MUNC18 1, N Sec1, p67, Protein unc 18 homolog 1, Protein unc 18 homolog A, RBSEC1, STXBP1, syntaxin binding protein 1, Unc 18A, UNC18, Unc18 1, UNC18A | |
| STXBP1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |