missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Succinic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7073579
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
110-15-6
C4H6O4
118.09
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
1110
CHEBI:15741
butanedioic acid
OC(=O)CCC(O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
110-15-6
C4H6O4
118.09
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
1110
CHEBI:15741
butanedioic acid
OC(=O)CCC(O)=O
Punto di fusione 185°C
Colore White
pH 2.7
Punti di ebollizione 235°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 250 g
Peso formulazione 118.09g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'