Learn More
Sucrose, ( FCC), MP Biomedicals
Click to view available options
Quantità:
100 lb.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sucrose |
Quantità | 100 lb. |
IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
Peso formulazione | 342.3 |
Grado | FCC |