Learn More
Sulfamic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfamic acid |
Colore | White |
Punto di fusione | 200.0°C to 208.0°C |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | H2NSO3H |
Forma fisica | Crystals or Crystalline Powder |
Fieser | 11117 |
Indice di Merck | 159053 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfamic acid
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.