Läs mer
Läs mer
Sulfur Standard For ICP, 10,000μg/mL in Water, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Förpackningsstorlek:
125mL
500mL
Beskrivning
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| S | 10,000μg/mL |
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Sulfur Standard |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| IUPAC Name | sulfuric acid diamine |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 500 mL |
| Grado | Assurance |
Product intended for laboratory use only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering