Learn More
Standard zolfo, 1000 mg/l in acqua, (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16371246 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
30mL
500mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
16371246 30 mL Triple-leached LDPE bottle 30mL
11963723 125 ml Flacone in LDPE a tripla lisciviazione 125mL
11953723 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500mL
3 options
Codice prodotto. 16371246
Marca: SPEX Certiprep PLS92M
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
S1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2 , 7732-18-5
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS min. % 1.0, 99.0
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 1.0, 99.0
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
IUPAC Name sulfuric acid diamine
Solvent or Matrix Water
Quantità 30 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O    1000μg/mL=10,000=PLS9-2Y, -2XPLS9-3Y, -3X
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio