Learn More
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, Honeywell Fluka™
69.86 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid concentrate |
Imballaggio | Poly bottle |
Quantità | 1 Pc. |
Formula lineare | H2SO4 |
Numero UN | UN2796 |
Beilstein | 2037554 |
Peso formulazione | 98.08g/mol |