Learn More
Sulfuric acid solution, 0.25M, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
45.92 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
VOLPAC™ CONTAINER
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid solution |
Concentrazione | 0.25M |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Quantità | 1 L |
Formula lineare | H2SO4 |
Numero UN | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Peso formulazione | 98.08g/mol |
Grado | Reagent Ph. Eur. |