Learn More
Sulfuric Acid, TraceSELECT™ Ultra, ≥95% (T), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15697050
1158.46 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Poly bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
TraceSELECT™ Ultra, for ultratrace analysis,≥95%
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
pH <1
Colore Colorless
Punto di fusione -18°C
Punti di ebollizione 203°C
Densità 1.840g/mL at 25°C, 1.83g/mL at 20°C
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Pressione del vapore 1mmHg (146°C)
Quantità 1 L
Formula lineare H2SO4
Forma fisica Liquid
Numero UN UN1830
Beilstein 2037554
Peso formulazione 98.08g/mol
Percent Purity ≥95% (T)
Grado TraceSELECT™ Ultra