Learn More
Cytiva Superdex 30 Increase Precision 3.2/300 GL Prepacked SEC Column
Designed for high resolution in small-scale preparative purification and analysis for sample volumes up to 500μL
Marca: Cytiva 29219758
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.20000kg
Descrizione
- Replacement for Superdex peptide columns
- Reduced run time with maintained resolution for time saving or increased throughput
- Higher resolution for improved protein purity and analysis data
- Higher lot-to-lot consistency for
Specifica
0.075 mL/min1 | |
2.4mL | |
3.2mm | |
Column tube: Borosilicate Glass; Bed Support: Titatium | |
Frit | |
4°C to 30°C, 20% ethanol |
∼9 μm1 | |
Superdex Pre-packed Column | |
High resolution, small-scale purification and analysis of small biomolecules with Mr ˜ 100 to ˜7000, such as peptides | |
3 to 12 | |
Superdex Increase |
Sicurezza e movimentazione
- Superdex 30 Increase 3.2/300
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.