Learn More
Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Mouse, Clone: SOD1/2089, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6647-MSM1-P0
Codice prodotto. 15970878
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme)
Cytoplasmic
SOD1/2089
Unconjugated
Mouse
23kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6647
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human SOD1 protein
HeLa or Jurkat Cells. Breast or Ovarian carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.