Learn More
Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Mouse, Clone: SOD1/2089, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) |
|---|---|
| Clone | SOD1/2089 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15970878
|
EnquireBio
6647-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980878
|
EnquireBio
6647-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human SOD1 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 23kDa |
| SOD1/2089 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 6647 | |
| IgG | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| HeLa or Jurkat Cells. Breast or Ovarian carcinoma |