Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 61854
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24700kg
Codice prodotto. 17134531
  • 212.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
Specifica
Specifica
PES
Sterile
140 μm
47 mm
0.45 μm
100/Pk.
Gridded