Learn More
SMEG™ Support For 500mL 21 Wide-necked Bottles
Marca:  SMEG™ PB500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 15300874
  • 530.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Support
500mL 21 wide-necked bottles with GL45 screw cap
176 mm
1 Each