Learn More
Thermo Scientific™ Piani di supporto per forni e incubatori Thermo Scientific™ Heratherm
Piani di supporto con ruote orientabili
Marca:  Thermo Scientific™ 50127742
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10304130
  • 474.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Support stands with casters
Altezza comprese le ruote orientabili: 18.7 cm (7.36 in).
Specifica
Specifica
Stufe e incubatori modelli da 100 l
Piano di supporto
Rotella