Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes are supplied with a PTFE cover.
Marca:  Hellma 104002B-10-40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 11784716
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Sold in pairs
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Specifica
Specifica
Quartz