Learn More
Semperit™ Guanti chirurgici in lattice Sempermed Supreme™
Use Sempermed Supreme™ Natural Rubber Latex Surgical Gloves for surgical needs. They are certified as follows: EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
Marca: Semperit™ 3000006091
43.10 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.44000kg
Descrizione
- Sterile
- Natural White
- Non-powdered
- Rolled cuff style
- Disposable
Specifica
EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 | |
Sì | |
Powder Free | |
Sì | |
Arrotolato |
Bianco | |
Lattice in gomma naturale | |
6.5 | |
0.19 - 0.23mm | |
270 mm |