Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette specialistici SureOne™
Possibilità di scelta tra puntali lunghi o con fori ampi, sterili o non sterili. I puntali per pipette specialistici Fisherbrand™ sono certificati esenti da RNasi/DNasi e DNA.
Marca: Fisherbrand™
28.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.28250kg
Descrizione
- Extended length tips and large orifice tips formats available
- Non-sterile items are certified to be free of RNase/DNase and DNA
- Sterile items are e-beam sterile and certified to be free of RNase/ DNase, pyrogen, bioburden, PCR* inhibitors and endtoxins
- Compatible with most popular brands of pipettor (optimal fit with Fisherbrand Elite™ pipettor)
Specifica
1 to 200 μL | |
Non-sterile | |
50 mm | |
1.5 mm | |
Genomic/Wide Orifice | |
SureOne |
Non-Filtered | |
Clear | |
DNase, RNase, and DNA Free | |
Rack | |
No |