missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ SurePRIME DNA Polymerase
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
5 x 250U
Descrizione
- Chemically modified Taq DNA polymerase
- Low background
- Highly specific amplification
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 5 U/μL |
| Content And Storage | 10X Incubation Buffer without Mg, 25mM MgCl2 |
| Quantità | 5 x 250U |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto